Få mere at vide
Thermo Scientific™ Staphaurex™ Plus latex agglutinationstest
Artikelnummer. 11414099
Skift visning
Mængde:
150 tests/sæt
450 tests/sæt
Pakningsstørrelse:
150 tests
450 tests
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11414099 150 tests/sæt 150 tests
13265689 450 tests/sæt 450 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11414099 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. R30950102
 Begrænset vare
På lager
Identificer stafylokokker, som har klumpningsfaktor, protein A og/eller overfladeantigener, der er karakteristiske for MRSA- og MSSA-stammer.
Identificer stafylokokker, som har klumpningsfaktor, protein A og/eller overfladeantigener, herunder dem, der er karakteristiske for Methicillin Resistant Staphylococcus aureus (MRSA) og Methicillin Sensitive Staphylococcus aureus (MSSA) stammer, ved hjælp af Thermo Scientific™ Staphaurex™ Plus latex agglutinationstest.
Brug denne hurtige latexagglutinationstest, som anvender gule latexpartikler belagt med humant fibrinogen til påvisning af klumpningsfaktor, specifikt IgG til påvisning af protein A og overfladeantigener, der er karakteristiske for MRSA- og MSSA-stammer.
I nærvær af målorganismer agglutinerer latexpartiklerne for at give en stærk og let synlig positiv reaktion. I fravær af målorganismer forbliver partiklerne i glat suspension.
Bevist ydeevne
  • Stol på gennemprøvede tests med mere end 50 års kombineret dokumenteret ydeevne
  • Bevar tillid med mere end 99 % følsomhed (i henhold til tilgængelige data i indlægssedlerne)
Workflow effektivitet
  • Klare, robuste reaktioner giver letlæselige resultater
  • Forbedre produktiviteten med kompakte sætkonfigurationer, farvekodede reagenser og praktiske arbejdsstationer
Økonomisk løsning
  • Maksimer forbrugseffektiviteten med muligheden for at købe separate sætkomponenter
  • Spar tid, penge og ressourcer ved at henvende dig til én virksomhed, én kilde, for at få et komplet sæt af Staph-identifikationsløsninger
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter og en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet, end-to-end-løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
Oversigt Staphaurex Plus latex agglutinationstest
CE-mærke Ja
Detekterbare analytter Staphylococcus arter
Type Staphylococcus aureus testsæt
Inkluderer Test latex, engangsreaktionskort, engangsprøveudtagning og blandepinde
Mængde 150 tests/sæt
Målorganismeklasse Staphylococcus aureus