Få mere at vide
Novacyt - Microgen Bioproducts Staph Control Reagent
Artikelnummer. 17393191 Shop alle Novacyt Group produkter
Skift visning
Mængde:
7 flasker (5 x 5 ml, 2 x 1 ml)
Artikelnummer. Mængde
17393191 7 flasker (5 x 5 ml, 2 x 1 ml)
1 options
Artikelnummer. 17393191 Leverandør Novacyt - Microgen Bioproducts Leverandørnr. M43CCE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Microgen Bioproducts Staph Control Reagent for use with M43CE/M433CE.
  • Detects both protein A and coagulase enabling the specific identification of Staphylococcus aureus.
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO13485 ISO9001
Indhold og opbevaring 2°C to 8°C
Kontrolsæt M43B Positive Control 2 x 1 mL
CE-mærke Yes
Clia kompleksitet Non-waived
Detekterbare analytter Fibrinogen and IgG
Format 7 Bottles (5 x 5 mL, 2 x 1 mL)
Prøvetype Bacterial Colonies
Følsomhed 1
Type Agglutination Test
Til brug med (applikation) Confirmatory Identification of Presumptive Staphylococcus Aureuscolonies From Primary Plate Culture
Til brug med (udstyr) Test Slide, Sterile Loop
Inkluderer 100 tests
Antal reaktioner 1/Test
Organisme gruppe Monera
Emballagetype Carton with Insert vial box
Mængde 7 flasker (5 x 5 ml, 2 x 1 ml)
Reagenstype Staph Latex Reagent 5 mL
Arter Latex coated with human fibrinogen
Specificitet 1
Målorganismeklasse Bacteria
Test tid 2 minutes