Få mere at vide
Cole-Parmer™ Stabelblokke til rullerystere
Artikelnummer. 11456498
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Roller Shakers
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
11456498 Roller Shakers Hver
1 options
Artikelnummer. 11456498 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 0465309
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1580.00 DKK
    1183.66 DKK / Pakke med 1
    Spare 396.34 DKK
    25% Slukket
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Stable op til 3 shakere for at spare plads med disse stakblokke til rullerystere.
  • Sættet indeholder fire blokke.
  • Et enkelt sæt vil stable to enheder— bestil to sæt til at stable tre rørrulle-rystere.
Tekniske data
Produkttype Stablesystem
Til brug med (udstyr) Roller Shakers
Inkluderer 4 hæfteblokke