Få mere at vide
Stanozolol, Mikromol™
Artikelnummer. 17964426
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17964426 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17964426 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1285.00
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Stanozolol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Stanozolol
CAS 10418-03-8
Analyt- eller komponentnavne Stanozolol
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C21 H32 N2 O
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Stanozolol, 2'H-Androst-2-eno[3,2-c]pyrazol-17-ol, 17-methyl-, (5ÃŽ±,17ÃŽ2)-, 2'H-5ÃŽ±-Androst-2-eno[3,2-c]pyrazol-17ÃŽ2-ol, 17-methyl- (8CI), Cyclopenta[7,8]phenanthro[2,3-c]pyrazol-1-ol, 1,2,3,3a,3b,4,5,5a,6,7,10,10a,10b,11,12,12a-hexadecahydro-1,10a,12a-trimethyl- (6CI,7CI), (5ÃŽ±,17ÃŽ2)-17-Methyl-2'H-androst-2-eno[3,2-c]pyrazol-17-ol, 17-Methyl-5ÃŽ±-androstano[3,2-c]pyrazol-17ÃŽ2-ol, 17-Methyl-pyrazolo[4',3':2,3]-5ÃŽ±-androstan-17ÃŽ2-ol, 17ÃŽ±-Methyl-17ÃŽ2-hydroxy-5ÃŽ±-androstano(3,2-c)pyrazole, 17ÃŽ2-Hydroxy-17-methyl-5ÃŽ±-androstano[3,2-c]pyrazole, Anabol, Androstanazol, Androstanazole, Androstanazolestanazol, Estazol, NSC 233046, NSC 43193, Stanabolic, Stanazolol, Stromba, Strombaject, Tevabolin, Win 14833, Winstroid, Winstrol, Winstrol Depot, Winstrol V
InChI formel InChI=1S/C21H32N2O/c1-19-11-13-12-22-23-18(13)10-14(19)4-5-15-16(19)6-8-20(2)17(15)7-9-21(20,3)24/h12,14-17,24H,4-11H2,1-3H3,(H,22,23)/t14-,15+,16-,17-,19-,20-,21-/m0/s1
SMIL C[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4Cc5[nH]ncc5C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
IUPAC navn (1S,2S,10S,13R,14S,17S,18S)-2,17,18-trimethyl-6,7-diazapentacyclo[11.7.0.0^{2,10}.0^{4,8}.0^{14,18}]icosa-4(8),5-dien-17-ol
Molekylvægt (g/mol) 328.49
Mængde 100 mg
Formel vægt 328,2515 g/mol