Få mere at vide
Stanozolol, LoGiCal
Artikelnummer. 30463713
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30463713 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30463713 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR1285.00
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Stanozolol
CAS 10418-03-8
Analyt- eller komponentnavne Stanozolol
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C21 H32 N2 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Stanozolol, 2'H-Androst-2-eno[3,2-c]pyrazol-17-ol, 17-methyl-, (5α±,17β)-, 2'H-5α±-Androst-2-eno[3,2-c]pyrazol-17β-ol, 17-methyl- (8CI), Cyclopenta[7,8]phenanthro[2,3-c]pyrazol-1-ol, 1,2,3,3a,3b,4,5,5a,6,7,10,10a,10b,11,12,12a-hexadecahydro-1,10a,12a-trimethyl- (6CI,7CI), (5α±,17β)-17-Methyl-2'H-androst-2-eno[3,2-c]pyrazol-17-ol, 17-Methyl-5α±-androstano[3,2-c]pyrazol-17β-ol, 17-Methyl-pyrazolo[4',3':2,3]-5α±-androstan-17β-ol, 17α±-Methyl-17β-hydroxy-5α±-androstano(3,2-c)pyrazole, 17β-Hydroxy-17-methyl-5α±-androstano[3,2-c]pyrazole, Anabol, Androstanazol, Androstanazole, Androstanazolestanazol, Estazol, NSC 233046, NSC 43193, Stanabolic, Stanazolol, Stromba, Strombaject, Tevabolin, Win 14833, Winstroid, Winstrol, Winstrol Depot, Winstrol V
InChI formel InChI=1S/C21H32N2O/c1-19-11-13-12-22-23-18(13)10-14(19)4-5-15-16(19)6-8-20(2)17(15)7-9-21(20,3)24/h12,14-17,24H,4-11H2,1-3H3,(H,22,23)/t14-,15+,16-,17-,19-,20-,21-/m0/s1
Løsningstype Neat
SMIL C[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4Cc5[nH]ncc5C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
IUPAC navn (1S,2S,10S,13R,14S,17S,18S)-2,17,18-trimethyl-6,7-diazapentacyclo[11.7.0.0^{2,10}.0^{4,8}.0^{14,18}]icosa-4(8),5-dien-17-ol
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 328.49
Mængde 10 mg
Formel vægt 328.2515 g/mol