Få mere at vide
Stanozolol, Lipomed
Artikelnummer. 30459841
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30459841 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30459841 Leverandør Lipomed Leverandørnr. LPMSTA152250
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Lipomed delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose Lipomed for confidence, compliance, and analytical excellence.
Stanozolol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Stanozolol
CAS 10418-03-8
Analyt- eller komponentnavne Stanozolol
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C21 H32 N2 O
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMIL C[C@]1(O)CC[C@H]2 [C@@H]3 CC[C@H]4 Cc5[nH]ncc5C[C@]4(C)[C@H]3 CC[C@]12 C
IUPAC navn (1 S,2 S,10 S,13 R,14 S,17 S,18 S)-2,17,18-trimethyl-6,7-diazapentacyclo[11.7.0.0 ^{2,10}0.0 ^{4,8}0.0 ^{14,18}]icosa-4(8),5-dien-17-ol
Industry Type Pharmaceutical
Molekylvægt (g/mol) 328.49
Mængde 50 mg
Formel vægt 328.2515 g/mol