Få mere at vide
Stanozolol-d3 (17-methyl-d3), CDN
Specifica
Specifica
| Kemisk navn eller materiale | Stanozolol-d3 |
| CAS | 792214-66-5 |
| Molekylær formel | C21 D3 H29 N2 O |
| Mængde | 0.05 g |
| Synonym | 1'H-Androstano[3,2-c]pyrazol-17-ol, 17-(methyl-d3)-, (5α,17β)- (9 CI), Stanozolol D3 (17-methyl D3), Stanozolol-d3, (5α,17β)-17-(Methyl-d3)-2'H-androst-2-eno[3,2-c]pyrazol-17-ol, 17-(Methyl-d3)-5α-androstano[3,2-c]pyrazol-17β-ol, 17β-Hydroxy-17-(methyl-d3)-5α-androstano[3,2-c]pyrazole |
| InChI formel | InChI=1 S/C21H32N2O/c1-19-11-13-12-22-23-18(13)10-14(19)4-5-15-16(19)6-8-20(2)17(15)7-9-21(20,3)24/h12,14-17,24 H,4-11H2,1-3H3,(H,22,23)/t14-,15+,16-,17-,19-,20-,21-/m0/s1/i3D3 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])[C@]1(O)CC[C@H]2 [C@@H]3 CC[C@H]4 Cc5[nH]ncc5C[C@]4(C)[C@H]3 CC[C@]12 C |
| Molekylvægt (g/mol) | 331.51 |
| Formel vægt | 331.27 g/mol |
| Procent renhed | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?