Få mere at vide
Stanozolol, 1mg/ml in Acetonitrile, Lipomed
Beskrivelse
Stanozolol, 1mg/ml in Acetonitrile
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Stanozolol |
| CAS | 10418-03-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | Stanozolol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C21 H32 N2 O |
| Koncentration | 1 mg/mL |
| InChI formel | InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H |
| SMIL | C[C@]1(O)CC[C@H]2 [C@@H]3 CC[C@H]4 Cc5[nH]ncc5C[C@]4(C)[C@H]3 CC[C@]12 C |
| IUPAC navn | (1 S,2 S,10 S,13 R,14 S,17 S,18 S)-2,17,18-trimethyl-6,7-diazapentacyclo[11.7.0.0 ^{2,10}0.0 ^{4,8}0.0 ^{14,18}]icosa-4(8),5-dien-17-ol |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Acetonitrile |
| Vis mere |