Få mere at vide
Stanozolol, 1mg/ml in Acetonitrile, Lipomed
Artikelnummer. 30458842
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30458842 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30458842 Leverandør Lipomed Leverandørnr. LPMSTA15221LA
Lipomed delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose Lipomed for confidence, compliance, and analytical excellence.
Stanozolol, 1mg/ml in Acetonitrile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Stanozolol
CAS 10418-03-8
Analyt- eller komponentnavne Stanozolol
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C21 H32 N2 O
Koncentration 1 mg/mL
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMIL C[C@]1(O)CC[C@H]2 [C@@H]3 CC[C@H]4 Cc5[nH]ncc5C[C@]4(C)[C@H]3 CC[C@]12 C
IUPAC navn (1 S,2 S,10 S,13 R,14 S,17 S,18 S)-2,17,18-trimethyl-6,7-diazapentacyclo[11.7.0.0 ^{2,10}0.0 ^{4,8}0.0 ^{14,18}]icosa-4(8),5-dien-17-ol
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Industry Type Pharmaceutical
Molekylvægt (g/mol) 328.49
Mængde 1 ml
Formel vægt 328.2515 g/mol