Få mere at vide
Stannous Octoate, TRC
Artikelnummer. 30411346
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30411346 5 g
1 options
Artikelnummer. 30411346 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS6872305G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-ethylhexanoate;tin(2+) dihydride
CAS 301-10-0
Molekylær formel 2 C8 H15 O2 . H2 Sn
Mængde 5 g
Synonym Stannous Octoate
InChI formel InChI=1S/2C8H16O2.Sn.2H/c2*1-3-5-6-7(4-2)8(9)10;;;/h2*7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10);;;/q;;+2;;/p-2
SMIL [SnH2+2].CCCCC(CC)C(=O)[O-].CCCCC(CC)C(=O)[O-]
IUPAC navn 2-ethylhexanoat; tin(2+) dihydrid
Molekylvægt (g/mol) 407.133
Formel vægt 408.132