Få mere at vide
Stannous Chloride, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11416612 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Artikelnummer. Mængde
11416612 500 g
1 options
Artikelnummer. 11416612 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215015790
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Stannous Chloride, MP Biomedicals is used as a reducing agent, as a reagent in analytical chemistry and as a metal catalyst in organic reactions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kogepunkt 652 °C (bogstaveligt)
Smeltepunkt 246 °C (bogstaveligt)
CAS 7772-99-8
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 500 g
Molekylær formel Cl2Sn
MDL nummer MFCD00011241
Synonym Tin (II) Chloride, Tin Dichloride, Tin Protochloride
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
InChI nøgle AXZWODMDQAVCJE-UHFFFAOYSA-L
SMIL [Cl-].[Cl-].[Sn++]
IUPAC navn λ²-tin(2+)-dichlorid
Molekylvægt (g/mol) 189.61
PubChem CID 24479
ChEBI CHEBI:78067
Formel vægt 189.6
Procent renhed ∼99%
Tæthed 7,3 g/cm3 ved 20 °C (Lit.)