Få mere at vide
Stannochlorid, Dihydrat, BAKER ANALYZED™ ACS Reagens, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15127352 Shop alle J.T.Baker produkter
Mængde:
500 g
2.5 kg
Emballage:
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
Artikelnummer. 15127352
Brand: Avantor J.T.Baker 398005
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemikalier af høj kvalitet til laboratorie- og specialiseret industriel brug
    Velegnet til kviksølvbestemmelse
Kemiske identifikatorer
CAS 10025-69-1
Molekylær formel SnCl2·2H2O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Stannous Chloride
Navn note Dihydrate
Fysisk form Krystaller
Mængde 2.5 kg
Renhedsgrad noter Meets ACS reagent chemical requirements
Formel vægt 225.63
Grad BAGER ANALYZED™ ACS-reagens
Emballage Poly flaske
Specifik vægtfylde 1L = 2.71kg