Få mere at vide
Stannochlorid, Dihydrat, BAKER ANALYZED™ ACS Reagens, J.T. Baker™
Shop alle J.T.Baker produkter
Mængde:
500 g
2.5 kg
Emballage:
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
Beskrivelse
- Velegnet til kviksølvbestemmelse
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Stannous Chloride |
| Navn note | Dihydrate |
| Fysisk form | Krystaller |
| Mængde | 500 g |
| Renhedsgrad noter | Meets ACS reagent chemical requirements |
| Formel vægt | 225.63 |
| Grad | BAGER ANALYZED™ ACS-reagens |
| Emballage | Poly flaske |
| Specifik vægtfylde | 1L = 2.71kg |
Sikkerhed og håndtering
Signalord
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.