Få mere at vide
Stannous chlorid dihydrat, ACS reagenskvalitet, Ricca Chemical
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Stannous Chloride Dihydrate |
| CAS | 10025-69-1 |
| Farve | Farveløs |
| CAS min % | 98.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 500 g |
| Emballage | Hvid Poly Bredmundet Flaske |
| Molekylvægt (g/mol) | 225.65 g/mol |
| Procent renhed | 98 til 103% |
| Vis mere |