Få mere at vide
Stannous Chloride, Dihydrate, 98.0 to 101.0%, ACS, MilliporeSigma™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Stannous Chloride, Dihydrate |
| Navn note | For ACS analysis |
| CAS | 10025-69-1 |
| Farve | White |
| Fysisk form | Crystalline Solid |
| Mængde | 2.5 kg |
| Emballage | Glass Bottle |
| Analyseprocentområde | 98.0 to 101.0% |
| Molekylær formel | SnCl2·2H2O |
| Synonym | Tin(II) Chloride, Dihydrate |
| Vis mere |