Få mere at vide
Stannous Chloride, 99%, (Crystalline), MP Biomedicals
Artikelnummer. 11496602 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11496602 100 g
11406612 250 g
11426612 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11496602 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215015780
 Begrænset vare
På lager
Kemiske identifikatorer
CAS 7772-99-8
Molekylær formel Cl2Sn
Molekylvægt (g/mol) 189.61
MDL nummer MFCD00011241
InChI nøgle AXZWODMDQAVCJE-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 24479
ChEBI CHEBI:78067
IUPAC navn λ²-tin(2+)-dichlorid
SMIL [Cl-].[Cl-].[Sn++]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Stannous Chloride
Navn note Vandfri
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 99%
Formel vægt 189.6