Få mere at vide
Stannchlorid, 5-Hydrat, Klump, BAKER ANALYZED™ Reagens, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15548194 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Emballage:
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15548194 500 g Poly flaske 500g
1 options
Artikelnummer. 15548194 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 397101
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemikalier af høj kvalitet til laboratorie- og specialiseret industriel brug
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Stannic Chloride
Navn note 5-Hydrate
CAS 10026-06-9
Fysisk form Lump
Mængde 500 g
Molekylær formel Cl4H10O5Sn
MDL nummer MFCD00149864
Synonym tin iv chloride pentahydrate, tetrachlorostannane pentahydrate, tin chloride pentahydrate, stannic chloride pentahydrate, stannane, tetrachloro-, pentahydrate, ccris 6330, tin iv chloride, pentahydrate 1:4:5, cl4sn.5h2o, stannic chloride 5h2o
InChI nøgle KHMOASUYFVRATF-UHFFFAOYSA-J
SMIL O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Sn+4]
IUPAC navn tin(4+) pentahydrattetrachlorid
Molekylvægt (g/mol) 350.59
PubChem CID 61442
Formel vægt 350.58
Grad BAGER ANALYZED™ Reagens
Emballage Poly flaske
Specifik vægtfylde 1L = 2.04kg