Få mere at vide
Fisherbrand™ Stående hvile på glider med fodring
Artikelnummer. 17776689 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Type: Stol
Artikelnummer.
17776689 Type: Stol
1 options
Artikelnummer. 17776689
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1540.00 DKK
    1364.44 DKK / Pakke med 1
    Spare 175.56 DKK
    11% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Den mest fleksible støtte til siddende, stående og kombinerede arbejdspladser. Denne stående hvile har en blød, skridsikker PU-skumpolstring, der tilbyder maksimal sikkerhed og komfort. Den tilbyder en særlig bred vifte af højder, der kan justeres trinløst.
  • Kan bruges som laboratoriestol eller stående hvile
  • Med integreret rygstøtte
  • 360° drejning af sædet
  • Særligt bredt udvalg af højder: Laveste højde: Fungerer som skammel / Højeste højde: Fungerer som stående hvile
  • Solid konstruktion, ekstremt hårdfør
  • 10 års garanti
Tekniske data
Produkttype Stol
Farve Sort
Justerbar (højde) 510 til 780 mm
Justerbar Højde justerbar
Certificeringer/compliance GS-mærke for testet sikkerhed iht. DIN 68877
Slutte PU-skum
Til brug med (applikation) Til stående arbejde i laboratoriet
Rammemateriale Aluminium, poleret
Inkluderer Sæde, gasfjeder, gasfjederbetræk, 5-stjernet fodbund, glider
Løft type Gasløft højdejustering
Bæreevne (metrisk) 120 kg
Siddehøjde Justerbar fra 510 til 780 mm
garanti 10 år
Vægt (metrisk) 13 kg
Hjultype Glider
Bredde (metrisk) 640 mm
Med ryglæn Ja
Fodstøtte Ja
Med lændestøtte Ja
Siddetype Høj bænkhøjde
Vis mere Vis mindre
Opfylder biosikkerhedsniveau S1 og S2, GMP kompatibel