Få mere at vide
Beschreibung
Førsteklasses ny polypropylenharpiks og avancerede støbemetoder giver en overlegen pipettespids af høj kvalitet
- Blød bøjelig spidskrave gør det muligt for denne spids at passe på pipetter fremstillet af forskellige producenter
- Lavere omkostninger og øget bekvemmelighed ved at købe færre produkter
- Fås i en række forskellige emballagemuligheder
- Eliminer behovet for at købe pipettespecifikke spidser
- Certificeret af uafhængigt laboratorium
- Ikke-steril: RNase-, DNase-, DNA- og pyrogenfri
Emballagekode -- BP: Bulk Pack; RI: Rack-indsatser; HR: Hængslet stativ; HRS: Hængslet stativ; HR/T: Hængslet stativ, spor metalfri; LR: Lift-off stativ; LRS: Lift-off stativ; SR: Stack Rack; IWS: Individuelt pakket.
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisk) | 0,1 til 200μ L |
| Sterilitet | Steril |
| Farve | Gul |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Længde (metrisk) | 5cm |
| Rene krav | DNase, RNase, DNA, PCR-hæmmer og pyrogenfri |
| Format | Stativ |
| Tip stil | Universel |
| Emballage | Stabelstativ, 5 x 200 |
| Materiale | Polypropylen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.