Få mere at vide
Ratiolab™ Standard affaldsposer
Dimensioner (L x B x H):
600 x 800 x 0,05 mm
600 x 800 x 0,1 mm
Mængde:
100/pakke
125/pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Description
- Fremstillet af meget stærk polypropylen film
- Med bred søm forneden
- Autoklaverbar ved °134 C, (posen må ikke lukkes helt)
Specifications
Specifications
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Kapacitet (metrisk) | 32 L |
| Engangs | Engangsbrug |
| Til brug med (applikation) | Ansøgninger om bortskaffelse af affald |
| Materiale | Polypropylen |
| Mængde | 100/pakke |
| Dimensioner (L x B x H) | 600 x 800 x 0,05 mm |
| Produkttype | Affaldsbortskaffelsespose |