Få mere at vide
Ratiolab™ Standard affaldsposer
Artikelnummer. 13475879
Skift visning
Dimensioner (L x B x H):
600 x 800 x 0,05 mm
600 x 800 x 0,1 mm
Mængde:
100/pakke
125/pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B x H) Mængde Pakningsstørrelse
13475879 600 x 800 x 0,05 mm 100/pakke Pakke med 100
15134492 600 x 800 x 0,1 mm 125/pakke -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13475879 Leverandør Ratiolab™ Leverandørnr. 7001210
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    413.00 DKK
    265.27 DKK / Pakke med 100
    Spare 147.73 DKK
    35% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
En fremragende mulighed for bortskaffelse af forurenet laboratorieudstyr.
  • Fremstillet af meget stærk polypropylen film
  • Med bred søm forneden
  • Autoklaverbar ved °134 C, (posen må ikke lukkes helt)
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Ansøgninger om bortskaffelse af affald
Materiale Polypropylen
Mængde 100/pakke
Dimensioner (L x B x H) 600 x 800 x 0,05 mm
Produkttype Affaldsbortskaffelsespose
Kapacitet (metrisk) 32 L