Få mere at vide
Pacific Handy Cutter Standard Utility Blade Dispenser
Artikelnummer. 17779027
Skift visning
Produkttype:
Bladdispenser
Artikelnummer. Produkttype
17779027 Bladdispenser
1 options
Artikelnummer. 17779027 Leverandør Pacific Handy Cutter Leverandørnr. QBD324
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1720.00 DKK
    1507.57 DKK / Pakke med 6
    Spare 212.43 DKK
    12% Slukket
Forventet forsendelse: 26-11-2026
QBD-324 Blade Dispenser dispenserer sikkert én SB-92 Standard Utility Blade ad gangen fra en holdbar plastikkasse ved nemt at trække i den gule tap.
  • Denne praktiske dispenser med tyngdekraft hjælper med at kontrollere bladbeholdningen og sikrer, at medarbejderne har det rigtige værktøj, hvor og når det er nødvendigt for at forblive produktive.
  • Dispenseren indeholder 75 nye blade og passer til de fleste almindelige brugsknive.
  • Plus, ved at parre en PHC Blade Dispenser (SPD-017, QBD-324 eller QBD-379) til forsiden af PHC Blade Bank, skaber du en bladskiftestation, der vil øge sikkerheden og effektiviteten for dit personale.
  • Ved at bruge begge dele sammen vil dine medarbejdere blive tilskyndet til korrekt at bortskaffe løse knive og nemt få adgang til nye udskiftningsknive i nærheden af deres arbejdsstationer og i hele dit anlæg, hvilket i sidste ende øger den samlede produktivitet.
Tekniske data
Produkttype Bladdispenser
Til brug med (applikation) Nem adgang til nyt udskiftningsblad
Til brug med (udstyr) SB-92 Standard Utility Blade