Få mere at vide
Koettermann™ Standard højskab, 900x1920x366mm
Artikelnummer. 14865301
Skift visning
Antal døre:
2
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Antal døre Pakningsstørrelse
14865301 2 Hver
1 options
Artikelnummer. 14865301 Leverandør Koettermann™ Leverandørnr. 30100073
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9465.00 DKK
    7585.11 DKK / Pakke med 1
    Spare 1879.89 DKK
    19% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Koettermann™ Standard højskab, 900x1920x366 mm, giver passende opbevaring til at imødekomme en række forskellige laboratoriebehov.
  • Højt opbevaringsskab
  • To døre
  • Tre hylder
  • Låsbar
Tekniske data
Dimensioner (D x B x H) 366 x 900 x 1920 mm
Inkluderer Låse
Antal døre 2
Antal hylder 3
Produkttype Højt opbevaringsskab