Få mere at vide
Koettermann™ Standard bord, tunge belastninger, hjul, 1800x750x900 mm
Artikelnummer. 14865391
Skift visning
Inkluderer: Lab SGL bordplade
Artikelnummer.
14865391 Inkluderer: Lab SGL bordplade
1 options
Artikelnummer. 14865391 Leverandør Koettermann™ Leverandørnr. 50700028
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17995.00 DKK
    15123.39 DKK / Pakke med 1
    Spare 2871.61 DKK
    15% Slukket
Forventet forsendelse: 31-03-2027
Koettermann™ Standard Bord, Heavy Loads, Wheels, 1800x750x900mm er et mobilt laboratoriebord med en slidstærk bordplade og er designet til at bære tungere end normalt.
  • Kraftig mobilt bord
  • Lab SGL bordplade
  • Ståhøjde
  • Én hylde
Tekniske data
Produkttype Mobilt bord
Dybde (metrisk) 750 mm
Oversigt Heavy-Duty, Ståhøjde
Højde (metrisk) 900 mm
Inkluderer Lab SGL bordplade
Antal hylder 1
Bredde (metrisk) 1800 mm