Få mere at vide
Sampling Systems™ Standard Steel Sample Splitter Riffle Boxes
Artikelnummer. 15819531 Shop alle Sampling Systems produkter
Skift visning
Bredde (metrisk) sliske:
7 mm
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
75 mm
80 mm
Antal slisker:
8
10
12
Pakningsstørrelse:
Hver
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (metrisk) sliske Antal slisker unitSize
15819531 40 mm 8 Hver
15829531 50 mm 8 Hver
15839531 65 mm 8 Hver
15859531 75 mm 8 Hver
15869531 80 mm 8 Hver
15899521 20 mm 10 Hver
15809531 25 mm 10 Hver
15683136 30 mm 10 Hver
15879521 10 mm 12 Hver
15889521 15 mm 12 Hver
15849531 7 mm 12 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15819531 Leverantör Sampling Systems™ Leverantörsnummer 8600M40
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
These easy-to-use Sample Splitters in standard steel are for dividing and reducing bulk samples.
  • Simply drop the sample into the top and the sample is split in two
  • Split sample drops into the riffle boxes underneath
  • It is recommended that width of slots are 2.5 to 3 times bigger than the diameter of the largest particle being split
  • Available in a wide range of sizes
Specifikationer
Produkttype Riffle Box
Materiale Steel
Kapacitet (metrisk) 12.41 L
Antal slisker 8
Til brug med (applikation) Dividing and Reducing Bulk Samples
Dimensioner (L x B x H) 165 x 114 x 66 mm
Bredde (metrisk) sliske 40 mm
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.