Få mere at vide
Fisherbrand™ Standard firkantede antistatiske vejebåde
Artikelnummer. p-7114441 Shop alle Fisherbrand produkter
Dimensioner (L x B x H):
46 x 46 x 8 mm
85 x 85 x 24 mm
140 x 140 x 22 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Artikelnummer. 15788167
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sørg for nøjagtige hældninger med minimalt prøvetab. Standard firkantede antistatiske vejebåde er fleksible polystyrenbåde med glatte overflader.
  • Fremstillet og pakket i et rent rum.
  • Fås i hvid, sort eller blå for den bedste farvekontrast for at sikre fuldstændig prøvefjernelse.
  • Biologisk inert og modstandsdygtig over for fortyndede og svage syrer, vandige opløsninger, alkoholer og baser.
  • Temperaturområde -10 °C til +70 °C (14 F °til 158 °F).
  • Kan bruges med mikrobølge fugtanalysatorer.
  • Bådene er lavvandede med en bred, flad bund for at modstå at vælte.
  • Afrundede hjørner forenkler overførslen.
  • Antistatisk.
  • 3 størrelser.
  • Pakke med 500.
  • Alle er FDA/food-grade-kompatible.
  • Engangs.
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Bund form Flad
Farve Blå
Engangs Engangsbrug
Materiale Polystyren
Form Firkant
Sterilitet Ikke steril
Type Antistatisk vejebåd
Til brug med (udstyr) Mikrobølge fugtanalysator
Mængde 500 Pk.
Temperaturområde (engelsk) 14 °F til 158 °F
Temperaturområde (metrisk) -10 °C til +70 °C
Dimensioner (L x B x H) 140 x 140 x 22 mm
Længde (engelsk) 5,5''
Længde (metrisk) 140 mm
Bredde (engelsk) 5,5''
Bredde (metrisk) 140 mm
Højde (metrisk) 22 mm
Højde (engelsk) 0,9 tommer.