Få mere at vide
Fisherbrand™ Standard firkantede antistatiske vejebåde
Artikelnummer. 15778167 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B x H):
46 x 46 x 8 mm
85 x 85 x 24 mm
140 x 140 x 22 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B x H) Pakningsstørrelse
15778167 85 x 85 x 24 mm Pakke med 500
15788167 140 x 140 x 22 mm Pakke med 500
15768167 46 x 46 x 8 mm Pakke med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15778167
Spar op til 60% på mikrobiologi
Brug rabatkode 28004
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sørg for nøjagtige hældninger med minimalt prøvetab. Standard firkantede antistatiske vejebåde er fleksible polystyrenbåde med glatte overflader.
  • Fremstillet og pakket i et rent rum.
  • Fås i hvid, sort eller blå for den bedste farvekontrast for at sikre fuldstændig prøvefjernelse.
  • Biologisk inert og modstandsdygtig over for fortyndede og svage syrer, vandige opløsninger, alkoholer og baser.
  • Temperaturområde -10 °C til +70 °C (14 F °til 158 °F).
  • Kan bruges med mikrobølge fugtanalysatorer.
  • Bådene er lavvandede med en bred, flad bund for at modstå at vælte.
  • Afrundede hjørner forenkler overførslen.
  • Antistatisk.
  • 3 størrelser.
  • Pakke med 500.
  • Alle er FDA/food-grade-kompatible.
  • Engangs.
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Bund form Flad
Farve Blå
Engangs Engangsbrug
Materiale Polystyren
Form Firkant
Sterilitet Ikke steril
Type Antistatisk vejningsbåd
Til brug med (udstyr) Mikrobølge fugtanalysator
Mængde 500 Pk.
Temperaturområde (engelsk) 14 °F til 158 °F
Temperaturområde (metrisk) -10 °C til +70 °C
Dimensioner (L x B x H) 85 x 85 x 24 mm
Længde (engelsk) 3,3 tommer.
Længde (metrisk) 85 mm
Bredde (engelsk) 3,3 tommer.
Bredde (metrisk) 85 mm
Højde (metrisk) 24 mm
Højde (engelsk) 0,9 tommer.