Få mere at vide
Notrax Standard sorbent til Eco Stance™
Artikelnummer. 17782228
Skift visning
Dimensioner (L x B):
1950 x 80 cm
Artikelnummer. Dimensioner (L x B)
17782228 1950 x 80 cm
1 options
Artikelnummer. 17782228 Leverandør Notrax Leverandørnr. 580F0036GY
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61.50 DKK
    50.29 DKK / Pakke med 1
    Spare 11.21 DKK
    18% Slukket
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Grå standard sorbent til Eco Stance™ 580F Notrax™ .
  • Polypropylen
  • Grå
  • Mål: 1950 x 80 cm
Tekniske data
Dimensioner (L x B) 1950 x 80 cm
Farve Grå
Længde (engelsk) 64 ft.
Længde (metrisk) 1950 cm
Materiale Polypropylen
Type Industriel og kommerciel matning
Bredde (metrisk) 80 cm