Få mere at vide
Standard Color Solution R, Red, EP Grade, Reagecon™
Shop alle Reagecon produkter
Mængde:
100 ml
Pakningsstørrelse:
125ml
Beskrivelse
Ready-to-use colorimetric standard presented in a high-quality, tamper-evident bottle. EP Standard Color Solutions are prepared from the EP Primary Color Solutions (yellow, red and blue) and can be used to prepare EP Reference Color Solutions.
- Manufactured according to European Pharmacopoeia Chapter 2 guidelines
- Balance Certificate of Calibration issued in accordance with ISO 17025
- Prepared gravimetrically on a weight/weight basis using OIML traceable weights
- Concentration verified using a high-performance spectrophotometer calibrated using ISO Guide 34 standards
- Color Standard R = 1.0 Yellow + 2.0 Red + 7.0 Hydrochloric Acid (10g HCl/L)
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | European Pharmacopoeia Standard Color Solution R |
| Emballage | Tamper evident bottle |
| Analysecertifikat | Yes |
| CAS | 7705-08-0, 7646-79-9, 7647-01-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | Iron chloride, Cobalt chloride, Hydrochloric acid |
| Fysisk form | Liquid |
| Farve | Red |
| Element | Iron Chloride, Cobalt Chloride, Hydrochloric Acid |
| Mængde | 100 ml |
| Grad | Eu. Ph. Chapter 2 |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- STANDARD SOLUTION R (RED) EUROPEAN PHARMACOPOEIA
- Fare
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
- Carcinogenicitet Kategori 1B
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
- H350i-Kan fremkalde kræft ved indånding.
- H360F-Kan skade forplantningsevnen.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Indeholder: hydrochloric acid 37%, cobalt dichloride