Få mere at vide
Standard Color Solution R, Red, EP Grade, Reagecon™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11804252 Shop alle Reagecon produkter
Mængde:
100 ml
Pakningsstørrelse:
125ml
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11804252
Brand: Reagecon EP707
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Used to calibrate, control, qualify and validate color measurement instruments. Standard Color Solution R, Red, EP Grade, Reagecon™ is a ready-to-use colorimetric solution produced in accordance with Eu. Ph. Chap 2 from a precise combination of Primary Color Solutions.
Ready-to-use colorimetric standard presented in a high-quality, tamper-evident bottle. EP Standard Color Solutions are prepared from the EP Primary Color Solutions (yellow, red and blue) and can be used to prepare EP Reference Color Solutions.
  • Manufactured according to European Pharmacopoeia Chapter 2 guidelines
  • Balance Certificate of Calibration issued in accordance with ISO 17025
  • Prepared gravimetrically on a weight/weight basis using OIML traceable weights
  • Concentration verified using a high-performance spectrophotometer calibrated using ISO Guide 34 standards
  • Color Standard R = 1.0 Yellow + 2.0 Red + 7.0 Hydrochloric Acid (10g HCl/L) 
Tekniske data
Oversigt European Pharmacopoeia Standard Color Solution R
Emballage Tamper evident bottle
Analysecertifikat Yes
CAS 7705-08-0, 7646-79-9, 7647-01-0
Analyt- eller komponentnavne Iron chloride, Cobalt chloride, Hydrochloric acid
Fysisk form Liquid
Farve Red
Element Iron Chloride, Cobalt Chloride, Hydrochloric Acid
Mængde 100 ml
Grad Eu. Ph. Chapter 2
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • STANDARD SOLUTION R (RED) EUROPEAN PHARMACOPOEIA
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H350i-Kan fremkalde kræft ved indånding.
  • H360F-Kan skade forplantningsevnen.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Sikkerhedssætning
  • P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: hydrochloric acid 37%, cobalt dichloride