Beskrivelse
Klar-til-brug kolorimetrisk standard præsenteret i en højkvalitets, manipulationssikker flaske. EP Standard Color Solutions fremstilles ud fra EP Primary Color Solutions (gul, rød og blå) og kan bruges til at fremstille EP Reference Color Solutions.
- Fremstillet i henhold til European Pharmacopoeia Kapitel 2 retningslinjer
- Balance Certificate of Calibration udstedt iht ISO 17025
- Fremstillet gravimetrisk på vægt-/vægtbasis ved hjælp af sporbare OIML-vægte
- Koncentration verificeret ved hjælp af et højtydende spektrofotometer kalibreret vha ISO Vejledning 34 standarder
- Farve Standard GY = 9,6 Gul + 0,2 Rød + 0,2 Blå
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | European Pharmacopoeia Standard Color Solution GY |
| Emballage | Indlysende manipulation |
| Analysecertifikat | Yes |
| CAS | 7705-08-0, 7646-79-9, 7758-98-7, 7647-01-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | Iron chloride, Cobalt chloride, Copper sulfate, Hydrochloric acid |
| Fysisk form | Væske |
| Farve | Grøn/gul |
| Element | Iron Chloride, Cobalt Chloride, Copper Sulfate, Hydrochloric Acid |
| Mængde | 125 ml |
| Grad | Eu. Ph. Kapitel 2 |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- STANDARD SOLUTION GY (GREEN/YELLOW)
- Fare
- Carcinogenicitet Kategori 1B
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- H350i-Kan fremkalde kræft ved indånding.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- EUH208-Indeholder . Kan udløse allergisk reaktion.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P405-Opbevares under lås.
- MIXTURE LIST-Contain: iron trichloride, hydrochloric acid 37%,copper sulphate, cobalt dichloride