Få mere at vide
Standardopløsning Fluor, WTW™
Tekniske data
Tekniske data
| Tæthed | 1,03 g/cm3 |
| Fysisk form | Væske |
| Koncentration | 10 g/L |
| pH | 6.4 |
| Kogepunkt | 100 °C |
| Mængde | 1 L |