Få mere at vide
Standardopløsning Bromid, WTW™ Artikelnummer.: 10325231
Standardopløsning Bromid, WTW™
Artikelnummer. 10325231
1 L
Mængde:
1 L
Artikelnummer. 10325231
Brand: WTW 120120
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Standardopløsninger til kalibrering indeholder 10 g af den ion, der skal måles pr. 10 liter. Ved definerede fortyndinger af disse opløsninger kan brugeren nemt fremstille sin egen kalibreringsopløsning til det ønskede måleområde. Hovedparten med et indhold på en liter giver økonomiske målinger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Fysisk form Væske
Koncentration 10 g/L
Kogepunkt 100 °C
Mængde 1 L
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Standardopløsning Bromid, WTW™ >