Få mere at vide
Thermo Scientific™ Standard engangsflaskesamlingssystem, polycarbonat, 2-ports hættesæt
Artikelnummer. 17877371 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
17877371 125 ml
17887371 250 ml
17897371 500 ml
17807381 1 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17877371 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. SB00001I
Opgrader din bioprocesarbejdsgang
Brug rabatkode 27948
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-09-2026
Thermo Scientific™ Polycarbonat (PC) engangsflaskesamlingssystem inkluderer et Nalgene Firkantet polycarbonatflaske, en 38 til 430 mm portet lukning med en udluftningsfilterledning og en 1/8-in tilsluttet forbindelsesledning
Vigtigste fordele:
  • Designet til en bred vifte af applikationer, herunder bioproduktion, life science og generel laboratoriebrug
  • Hjælper med at eliminere opsætnings- og rengøringstrin efter brug, der er nødvendige for genanvendelige beholdere
  • Hjælper med at reducere krydskontamineringsrisici
  • Tillader processpecifik fleksibilitet med flere flaskestørrelser
Monteringsdetaljer:
  • Flasker fås i polycarbonat (PC) og polyethylenterephthalatglycol (PETG) kontaktflader
  • Hver flaske er toppet med en samling, der inkluderer en hætte, puck og slange
  • De fleste samlinger indeholder to porte med C-Flex™ rør; størrelsen på 2 L inkluderer en tredje port, også med C-Flex rør (kat.nr. SB00005I)
  • En linje på hver samling er dedikeret til udluftning
  • Den anden og tredje linje er til væskeoverførsel og inkluderer 1/8 tommer stikfittings, der skal bruges sammen med dit foretrukne svejse- eller tætningsudstyr
  • Væskebanen for det færdige produkt er blevet valideret iht AAMI TIR33 med et 10 -6 sterilitetsgarantiniveau (SAL)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Enkeltbrugsmixer Overførselssamling
Materiale Polycarbonat
Sterilitet Steril
Kapacitet (engelsk) 4,22 oz.
Kapacitet (metrisk) 125 ml
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Mængde 125 ml, 1 hylster af 25
Lukningsmateriale HDPE
Lukketype Skruelåg
Gennem lukkedispenseringen Ja
Workflow-trin Upstream prøvetagning. Upstream-validering. Upstream procesløsningslagring.