Få mere at vide
Thermo Scientific™ Standard engangsflaskesamlingssystem, polycarbonat, 2-ports hættesæt
Artikelnummer. 17807381 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
17807381 1 l
17877371 125 ml
17887371 250 ml
17897371 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17807381 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. SB00004I
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Thermo Scientific™ Polycarbonat (PC) engangsflaskesamlingssystem inkluderer et Nalgene Firkantet polycarbonatflaske, en 38 til 430 mm portet lukning med en udluftningsfilterledning og en 1/8-in tilsluttet forbindelsesledning
Vigtige fordele:
  • Designet til en bred vifte af anvendelser, herunder bioproduktion, life science og generel laboratoriebrug
  • Hjælper med at eliminere opsætning og efter-brug rengøringstrin for genanvendelige beholdere
  • Hjælper med at reducere risikoen for krydskontaminering
  • Tillader processpecifik fleksibilitet med flere flaskestørrelser
Samlingsdetaljer:
  • Flaskerne fås i polycarbonat (PC) og polyethylenterephthalatglycol (PETG) kontaktflader
  • Hver flaske er toppet med en samling, der inkluderer låg, puck og rør
  • De fleste samlinger indeholder to porte med C-Flex™ rør; 2 L-størrelsen inkluderer en tredje port, også med C-Flex rør (Cat. Nej.  SB00005I)
  • En ledning på hver samling er dedikeret til ventilation
  • Den anden og tredje linje er til væskeoverførsel og inkluderer 1/8 tomme Stikfittings, der skal bruges med dit foretrukne svejse- eller tætningsudstyr
  • Væskevejen for det færdige produkt er valideret i henhold til AAMI TIR33 med et sterilitetsgarantiniveau på 10-6 (SAL)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Enkeltbrugsmixer Overførselssamling
Materiale Polycarbonat
Sterilitet Steril
Kapacitet (engelsk) 33,8 oz.
Kapacitet (metrisk) 1 l
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Mængde 1 L, 1 sag med 23
Lukningsmateriale HDPE
Lukketype Skruelåg
Gennem lukkedispenseringen Ja
Workflow-trin Upstream prøvetagning. Upstream-validering. Upstream procesløsningslagring.