Få mere at vide
Thermo Scientific™ Standard engangsflaskesamlingssystem, PETG, 2-ports hættesæt
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Vigtigste fordele:
- Designet til en bred vifte af applikationer, herunder bioproduktion, life science og generel laboratoriebrug
- Hjælper med at eliminere opsætnings- og rengøringstrin efter brug, der er nødvendige for genanvendelige beholdere
- Hjælper med at reducere krydskontamineringsrisici
- Tillader processpecifik fleksibilitet med flere flaskestørrelser
Monteringsdetaljer:
- Flasker fås i polycarbonat (PC) og polyethylenterephthalatglycol (PETG) kontaktflader
- Hver flaske er toppet med en samling, der inkluderer en hætte, puck og slange
- De fleste samlinger indeholder to porte med C-Flex™ rør; størrelsen på 2 L inkluderer en tredje port, også med C-Flex rør (kat.nr. SB00010I)
- En linje på hver samling er dedikeret til udluftning
- Den anden og tredje linje er til væskeoverførsel og inkluderer 1/8 tommer stikfittings, der skal bruges sammen med dit foretrukne svejse- eller tætningsudstyr
- Væskebanen for det færdige produkt er blevet valideret iht AAMI TIR33 med et 10 -6 sterilitetsgarantiniveau (SAL)
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Enkeltbrugsmixer Overførselssamling |
| Materiale | PETG |
| Sterilitet | Steril |
| Kapacitet (engelsk) | 33,81 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 1 l |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved stuetemperatur. |
| Mængde | 1 L, 1 sag med 20 |
| Lukningsmateriale | HDPE |
| Lukketype | Skruelåg |
| Gennem lukkedispenseringen | Ja |
| Vis mere |