Få mere at vide
Thermo Scientific™ Standard engangsflaskesamlingssystem, PETG, 2-ports hættesæt
Artikelnummer. 17837381 Shop alle Thermo Scientific produkter
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
Artikelnummer. 17837381
Brand: Thermo Scientific™ SB00007I
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Thermo Scientific™ Polycarbonat engangsflaskesamlingssystem inkluderer et Nalgene Firkantet polycarbonatflaske, en 53 B portet lukning med en udluftningsfilterledning og to 1/4-in tilsluttede tilslutningsledninger.
Vigtigste fordele:
  • Designet til en bred vifte af applikationer, herunder bioproduktion, life science og generel laboratoriebrug
  • Hjælper med at eliminere opsætnings- og rengøringstrin efter brug, der er nødvendige for genanvendelige beholdere
  • Hjælper med at reducere krydskontamineringsrisici
  • Tillader processpecifik fleksibilitet med flere flaskestørrelser
Monteringsdetaljer:
  • Flasker fås i polycarbonat (PC) og polyethylenterephthalatglycol (PETG) kontaktflader
  • Hver flaske er toppet med en samling, der inkluderer en hætte, puck og slange
  • De fleste samlinger indeholder to porte med C-Flex™ rør; størrelsen på 2 L inkluderer en tredje port, også med C-Flex rør (kat.nr. SB00010I)
  • En linje på hver samling er dedikeret til udluftning
  • Den anden og tredje linje er til væskeoverførsel og inkluderer 1/8 tommer stikfittings, der skal bruges sammen med dit foretrukne svejse- eller tætningsudstyr
  • Væskebanen for det færdige produkt er blevet valideret iht AAMI TIR33 med et 10 -6 sterilitetsgarantiniveau (SAL)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Standard engangsflaskesamlingssystem
Materiale PETG
Sterilitet Steril
Kapacitet (engelsk) 8,45 oz.
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Mængde 250 ml, 1 kasse af 20
Lukningsmateriale HDPE
Lukketype Skruelåg
Gennem lukkedispenseringen Ja
Workflow-trin Upstream sampling. Upstream Validation. Upstream process solution storage.