Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Standard Silica 60 Adsorbenter
Shop alle Macherey-Nagel produkter
Type:
Standard Silica 60 Adsorbent
Pakningsstørrelse:
25kg
Tekniske data
Tekniske data
| Partikelstørrelse | 0,04 til 0,063 mm |
| Porestørrelse | ∼60Å |
| Teknik | Søjlekromatografi |
| Mængde | 25 kg |
| Sorbent | Silica 60 |
| Overfladeareal (metrisk) | ∼500 m2 /g |
| Type | Standard Silica 60 Adsorbent |