Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Silica 60 standardadsorbent til søjlekromatografi
Artikelnummer. 10450522 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Produkttype:
Standard Silica 60 Adsorbent
Standard Silica 60 M Adsorbent
Partikelstørrelse:
0,04 til 0,063 mm
0,05 til 0,1 mm
0,063 til 0,2 mm
0,1 til 0,2 mm
0,2 til 0,5 mm
0,5 til 1,0 mm
Mængde:
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
5kg
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Partikelstørrelse Mængde Pakningsstørrelse
10450522 Standard Silica 60 Adsorbent 0,2 til 0,5 mm 5 kg 5kg
10480902 Standard Silica 60 Adsorbent 0,04 til 0,063 mm 1 kg 1kg
10338461 Standard Silica 60 Adsorbent 0,05 til 0,1 mm 1 kg 1kg
10348963 Standard Silica 60 M Adsorbent 0,04 til 0,063 mm 1 kg 1kg
10448892 Standard Silica 60 Adsorbent 0,063 til 0,2 mm 1 kg 1kg
10013201 Standard Silica 60 Adsorbent 0,1 til 0,2 mm 1 kg 1kg
10394691 Standard Silica 60 Adsorbent 0,2 til 0,5 mm 1 kg 1kg
10566881 Standard Silica 60 Adsorbent 0,5 til 1,0 mm 1 kg 1kg
10438892 Standard Silica 60 M Adsorbent 0,04 til 0,063 mm 5 kg 5kg
10378361 Standard Silica 60 Adsorbent 0,04 til 0,063 mm 5 kg 5kg
10766902 Standard Silica 60 Adsorbent 0,05 til 0,1 mm 5 kg 5kg
10594611 Standard Silica 60 Adsorbent 0,063 til 0,2 mm 5 kg 5kg
10631312 Standard Silica 60 Adsorbent 0,1 til 0,2 mm 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 10450522 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 815350.5
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Brug silca 60 til standardadskillelser. Silica 60 standardadsorbent til kolonnekromatografi kommer i en række forskellige partikelstørrelser og pakkestørrelser.
  • Porestørrelse∼ 60Å
  • Porevolumen∼ 0,75 ml/g
  • Spec. overflade INDSATS∼ 500 m2/g;
  • Meget porøs
  • Amorf kiselsyre i form af hårde, opaliserende partikler
  • Fremstillet ved udfældning af vandglas med svovlsyre
Tekniske data
Partikelstørrelse 0,2 til 0,5 mm
Porestørrelse ∼60Å
Teknik Søjlekromatografi
Emballage Plastbeholder
Mængde 5 kg
Sorbent Silica
Overfladeareal (metrisk) ∼500 m2 /g
Produkttype Standard Silica 60 Adsorbent
Til brug med (applikation) Søjlekromatografi