Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Silica 60 standardadsorbent til søjlekromatografi
Artikelnummer. 10438892 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Type:
Standard Silica 60 Adsorbent
Standard Silica 60 M Adsorbent
Partikelstørrelse:
0,04 til 0,063 mm
0,05 til 0,1 mm
0,063 til 0,2 mm
0,1 til 0,2 mm
0,2 til 0,5 mm
0,5 til 1,0 mm
Mængde:
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
5kg
Artikelnummer. 10438892
Brand: Macherey-Nagel™ 815381.5
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Brug silca 60 til standardadskillelser. Silica 60 standardadsorbent til kolonnekromatografi kommer i en række forskellige partikelstørrelser og pakkestørrelser.
  • Porestørrelse∼ 60Å
  • Porevolumen∼ 0,75 ml/g
  • Spec. overflade INDSATS∼ 500 m2/g;
  • Meget porøs
  • Amorf kiselsyre i form af hårde, opaliserende partikler
  • Fremstillet ved udfældning af vandglas med svovlsyre
Tekniske data
Partikelstørrelse 0,04 til 0,063 mm
Porestørrelse ∼60Å
Teknik Søjlekromatografi
Emballage Plastbeholder
Mængde 5 kg
Sorbent Silica
Overfladeareal (metrisk) ∼500 m2 /g
Type Standard Silica 60 M Adsorbent
Til brug med (applikation) Søjlekromatografi