Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Silica 60 standardadsorbent til søjlekromatografi
Shop alle Macherey-Nagel produkterDescription
- Porestørrelse∼ 60Å
- Porevolumen∼ 0,75 ml/g
- Spec. overflade INDSATS∼ 500 m2/g;
- Meget porøs
- Amorf kiselsyre i form af hårde, opaliserende partikler
- Fremstillet ved udfældning af vandglas med svovlsyre
Specifications
Specifications
| Partikelstørrelse | 0,2 til 0,5 mm |
| Porestørrelse | ∼60Å |
| Teknik | Søjlekromatografi |
| Emballage | Plastbeholder |
| Mængde | 1 kg |
| Sorbent | Silica |
| Overfladeareal (metrisk) | ∼500 m2 /g |
| Produkttype | Standard Silica 60 Adsorbent |
| Til brug med (applikation) | Søjlekromatografi |