Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Standard SILGUR Silica lag på glasplader
Artikelnummer. p-6817008 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Dimensioner (L x B):
10 x 20 cm
20 x 20 cm
Fluorescerende indikator:
Ingen
UV254
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Pakke med 50
Artikelnummer. 10226191
Brand: Macherey-Nagel™ 810012
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Adskil ikke-flygtige blandinger med umodificerede standard silicalag til TLC (tyndtlagskromatografi). Standard SILGUR silica lag på glasplader kommer i en række forskellige pladestørrelser og lagtykkelser. Vælg en fluorescerende indikator og vælg mellem en række forskellige pakkestørrelser.
  • Silica 60, specifik overflade (BET)∼ 500 m2/g, gennemsnitlig porestørrelse 60Å ,
  • specifik porevolumen 0,75 ml/g, partikelstørrelse 5 17–μ m
  • fås som glasplader med eller uden fluorescerende indikator
  • fås også som ALUGRAM™ Xtra aluminiumsplader
  • Fremragende separationseffektivitet
  • Nem og pålidelig skæring
  • Fremragende befugtning
  • Kieselgur-zone til hurtig prøvepåføring
  • Fordi kiselgur er fuldstændig inert over for et stort antal forbindelser, danner prøverne altid et smalt bånd ved grænsefladen mellem de to adsorbenter, uanset form, størrelse eller placering af pletterne i koncentreringszonen (se figur). Adskillelse sker derefter i silicalaget
Tekniske data
Materiale Silica 60
Partikelstørrelse 5 til 17μ m
Porestørrelse 60Å
Mængde 50 Pk.
Type Glasplade
Fluorescerende indikator Ingen
Porevolumen 0.75 mL/g
Specifik overflade ∼500 m2 /g
Tykkelse (metrisk) 0.25 mm
Dimensioner (L x B) 10 x 20 cm