Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Standard SILGUR Silica lag på glasplader
Shop alle Macherey-Nagel produkter
Dimensioner (L x B):
10 x 20 cm
20 x 20 cm
Fluorescerende indikator:
Ingen
UV254
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Pakke med 50
Beskrivelse
- Silica 60, specifik overflade (BET)∼ 500 m2/g, gennemsnitlig porestørrelse 60Å ,
- specifik porevolumen 0,75 ml/g, partikelstørrelse 5 17–μ m
- fås som glasplader med eller uden fluorescerende indikator
- fås også som ALUGRAM™ Xtra aluminiumsplader
- Fremragende separationseffektivitet
- Nem og pålidelig skæring
- Fremragende befugtning
- Kieselgur-zone til hurtig prøvepåføring
- Fordi kiselgur er fuldstændig inert over for et stort antal forbindelser, danner prøverne altid et smalt bånd ved grænsefladen mellem de to adsorbenter, uanset form, størrelse eller placering af pletterne i koncentreringszonen (se figur). Adskillelse sker derefter i silicalaget
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Silica 60 |
| Partikelstørrelse | 5 til 17μ m |
| Porestørrelse | 60Å |
| Mængde | 50 Pk. |
| Type | Glasplade |
| Fluorescerende indikator | Ingen |
| Porevolumen | 0.75 mL/g |
| Specifik overflade | ∼500 m2 /g |
| Tykkelse (metrisk) | 0.25 mm |
| Dimensioner (L x B) | 10 x 20 cm |