Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Standard SIL G silicalag på glasplader
Artikelnummer. 16593850 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Mængde:
200 Pc.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16593850 200 Pc. Pakke med 200
1 options
Artikelnummer. 16593850 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 809017.200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2525.00 DKK
    2116.73 DKK / Pakke med 200
    Spare 408.27 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Standard TLC glasplader belagt med et blødt lag umodificeret silicagel til analytisk og forberedende brug, fås med UV-indikatorer og tilbydes på glas-, aluminium- og polyesterunderlag.
  • Glasplader TLC , SIL G/UV 254
  • Forbelagte, klar-til-brug plader
  • Bredt udvalg af pladestørrelser, overfladebelægninger og bagstykker
Absorberende (Silica 60)
  • Specifik overflade (BET): 500 m2/g
  • Gennemsnitlig porestørrelse: 60 Å
  • Specifik porevolumen: 0,75 ml/g
  • Partikelstørrelse: 5 til 17 μm
  • Standardkvalitet
Tykkelse
  • Analytiske plader: 0,25 mm
  • Forberedende plader: 0,5 mm og 1 mm
  • 2 mm præparative lag bruger lidt grovere materiale
Indikatorer
  • Manganaktiveret zinksilikat med grøn fluorescens (kortbølget UV, 254 nm)
  • Specielt uorganisk fluorescerende pigment med blå fluorescens (langbølget UV, 366 nm)
Ringbind:
  • Stærkt polymere produkter
  • Stabil i næsten alle organiske opløsningsmidler
  • Modstandsdygtig over for aggressive visualiseringsreagenser
Tekniske data
Bagside materiale Glas
Materiale Umodificeret silicagel (SiOH)
Partikelstørrelse 5 til 17 μm
Porestørrelse 60 Å
Mængde 200 Pc.
Type Glasplader belagt med silicagel
Fluorescerende indikator Nej
Til brug med (applikation) Steroider, antibiotika, aminer, aminosyrer, hormoner, sødestoffer, aflatoksiner, vitaminer, normalfase (NP), alkaloider, smertestillende, marihuanaforbindelser, patulin, standardanvendelser TLC
Til brug med (udstyr) Tyndlagskromatografi (TLC)
Inkluderer 200x TLC glasplader (5 x 10 cm)
Porevolumen 0.75 mL/g
Produktlinje SIL G
Sorbent SIL G
Specifik overflade ∼500 m2/g
Opbevaringskrav 15 °C til 25 °C (59 °F til 77 °F)
Tykkelse (metrisk) 0.25 mm
Dimensioner (L x B) 5 x 10 cm