Få mere at vide
Sampling Systems™ Standard prøvetagningsrensebørster
Shop alle Sampling Systems produkter
Længde (metrisk):
600 mm
1100 mm
1600 mm
2100 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Description
- Hygiejniske nylonbørster
- Robust aluminiumshåndtag
- Standard børsteform
Specifications
Specifications
| Produkttype | Rengøringsbørste |
| Håndtag Materiale | Aluminium |
| Diameter (metrisk) børster | 30 mm |
| Til brug med (udstyr) | Rør med 15 til 30 mm diameter |
| Længde (metrisk) | 1100 mm |