Beskrivelse
- Hygiejniske nylonbørster
- Robust aluminiumshåndtag
- Standard børsteform
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Rengøringsbørste |
| Håndtag Materiale | Aluminium |
| Diameter (metrisk) børster | 30 mm |
| Til brug med (udstyr) | Rør med 15 til 30 mm diameter |
| Længde (metrisk) | 600 mm |