Få mere at vide
Sampling Systems™ Standard prøvetagningsrensebørster
Artikelnummer. 15879401 Shop alle Sampling Systems produkter
Længde (metrisk):
600 mm
1100 mm
1600 mm
2100 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15879401
Brand: Sampling Systems™ 8020A2100
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sørg for, at prøveudtageren er ordentligt rengjort for at forhindre krydskontaminering. Sampling Systems™ Standard prøvetagningsrensebørster er en række børster, der er ideelle til rengøring af både rustfrit stål og plastikprøvetagere.
  • Hygiejniske nylonbørster
  • Robust aluminiumshåndtag
  • Standard børsteform
Tekniske data
Produkttype Rengøringsbørste
Håndtag Materiale Aluminium
Diameter (metrisk) børster 30 mm
Til brug med (udstyr) Rør med 15 til 30 mm diameter
Længde (metrisk) 2100 mm