Få mere at vide
Sampling Systems™ Standard prøvetagningsrensebørster
Artikelnummer. 15859401 Shop alle Sampling Systems produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
600 mm
1100 mm
1600 mm
2100 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) unitSize
15859401 1100 mm Hver
15869401 1600 mm Hver
15879401 2100 mm Hver
15889401 600 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15859401 Leverandør Sampling Systems™ Leverandørnr. 8020A1100
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sørg for, at prøveudtageren er ordentligt rengjort for at forhindre krydskontaminering. Sampling Systems™ Standard prøvetagningsrensebørster er en række børster, der er ideelle til rengøring af både rustfrit stål og plastikprøvetagere.
  • Hygiejniske nylonbørster
  • Robust aluminiumshåndtag
  • Standard børsteform
Tekniske data
Produkttype Rengøringsbørste
Håndtag Materiale Aluminium
Diameter (metrisk) børster 30 mm
Til brug med (udstyr) Rør med 15 til 30 mm diameter
Længde (metrisk) 1100 mm