Beskrivelse
- Unik cylinder er isoleret for at beskytte arbejdere mod stød, når nøglen indsættes
- Seks-benet præcisionsbearbejdet for mere unikke nøgleudskæringer og bedre manipulationsmodstand
- Reserveret, paracentrisk nøglegang giver optimal sikkerhed
- Specielt design forhindrer nøglen i at blive frigivet, indtil hængelåsens bøjle er lukket
- Låse er kompakte og lette og modstår slag, temperatur, kemikalier og korrosion
- Ikke-ledende, ikke-gnistgivende krop har et ribbet design for lettere greb og håndtering
- Der medfølger én nøgle til hver lås
- Nøgleholder - nøglen udløses ikke, før hængelåsens bøjle er forsvarligt lukket
Specifications
Specifications
| Produkttype | Sikkerheds hængelåse |
| Alternativt varenummer | SFTY HÆNGELÅS STÅL 38MM SHA HVID 6/PAC |
| Farve | Hvid |
| Materiale | Forstærket Nylon |
| Oversigt | Sikkerhedshængelåse - Standard |
| Diameter (metrisk) sjækle | 6.5 mm |
| Dimensioner (L x B) | 38.50 x 86.50 mm |
| Højde (metrisk) | 86.5 mm |
| Højde (metrisk) sjækle | 38 mm |
| Materiale (bøjle) | Stål |
| Show More |