Få mere at vide
Spectrum™ Standard RC Dialyseslange
Artikelnummer. p-4394892
Diameter (metrisk):
6.4 mm
16 mm
20.4 mm
29 mm
48 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11465859
Brand: Spectrum™ 132709
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Multifunktionsdialyseslanger er ideelle til generel dialyse til en række forskellige anvendelser og volumener
  • Membran kvalitet
  • Membran type: RC
  • Molekylvægt cut-off: 12 til 14K
Tekniske data
Produkttype Dialyse membran
MWCO 12 til 14 kDa
Materiale Regenereret cellulose
Diameter (metrisk) 48 mm
Diameter (engelsk) 1,88 tommer
Længde (engelsk) 50 ft.
Længde (metrisk) 15 m
Kapacitet (metrisk) 18 mL
Mængde 50 stk
Til brug med (applikation) Nogle slangeruller indeholder ikke glycerin og kræver ikke iblødsætning før brug