Få mere at vide
Spectrum™ Standard RC Dialyseslange
Beskrivelse
Multifunktionsdialyseslanger er ideelle til generel dialyse til en række forskellige anvendelser og volumener
- Membran kvalitet
- Membran type: RC
- Molekylvægt cut-off: 12 til 14K
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Spectra/Por 4 Dialyseslange |
| MWCO | 12 til 14 kDa |
| Materiale | Regenereret cellulose |
| Format | Tubing |
| Diameter (metrisk) | 29 mm |
| Diameter (engelsk) | 1,14 tommer |
| Længde (engelsk) | 100 ft. |
| Længde (metrisk) | 30 m |
| Formulering | Indeholder glycerin som et fugtighedsbevarende middel |
| Temperaturområde (engelsk) | 39,2 °F til 249,8 °F |
| Vis mere |