Få mere at vide
Spectrum™ Standard RC Dialyseslange
Artikelnummer. 11581060
Skift visning
Diameter (metrisk):
6.4 mm
16 mm
20.4 mm
29 mm
48 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) unitSize
11581060 20.4 mm Hver
11465859 48 mm Hver
11445859 6.4 mm Hver
11455859 16 mm Hver
11591060 29 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11581060 Leverandør Spectrum™ Leverandørnr. 132703
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Multifunktionsdialyseslanger er ideelle til generel dialyse til en række forskellige anvendelser og volumener
  • Membran kvalitet
  • Membran type: RC
  • Molekylvægt cut-off: 12 til 14K
Tekniske data
Produkttype Spectra/Por 4 Dialyseslange
MWCO 12 til 14 kDa
Materiale Regenereret cellulose
Diameter (metrisk) 20.4 mm
Diameter (engelsk) 0,8 tommer.
Længde (engelsk) 100 ft.
Længde (metrisk) 30 m
Formulering Indeholder glycerin som et fugtighedsbevarende middel
Temperaturområde (engelsk) 39,2 °F til 249,8 °F
Temperaturområde (metrisk) 4 °C til 121 °C
Mængde 100 pakke
Til brug med (applikation) Ideel til molekylær separation, proteinbindingsstudier, fjernelse af elektrolyt, afsaltning